Merck
90257
Supelco
2,3,4,5,6-五氟溴化苄
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.5% (GC)
别名:
PFB-Br, α-溴-2,3,4,5,6-五氟甲苯, (溴甲基)五氟苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6F5CH2Br
CAS号:
分子量:
260.99
Beilstein:
647808
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.05
等級
for GC derivatization
品質等級
化驗
≥98.5% (GC)
形狀
liquid
品質
LiChropur
反應適用性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
技術
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
174-175 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.728 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1c(F)c(F)c(CBr)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
InChI 密鑰
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
更多信息请参见产品信息
它被用于通过负离子化学电离-气相色谱/质谱(NICI-GC/MS)分析D2/E2-异前列腺素。在使用NICI-GC/MS测定脂肪酸的过程中,可以使用PFG-Br和二异丙基乙胺将脂肪酸转化为五氟苄基酯。
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
181.4 °F - closed cup
閃點(°C)
83 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)