化驗
≥90%
形狀
powder
品質
for spectrophotometric det. of Co(II), Cu(II)
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1cc(\N=N\c2nccs2)c(cc1NCS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H12N4O5S2/c1-7-4-10(15-16-12-13-2-3-22-12)8(11(17)18)5-9(7)14-6-23(19,20)21/h2-5,14H,6H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20,21)/b16-15+
InChI 密鑰
ZIDGWNWSQFOYHF-FOCLMDBBSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
其他說明
TAMSMB 是 Cu、Co、Ni、Fe(II) 和 Pd 的灵敏比色测定试剂 TAMB 的水溶性类似物。TAMB 用于测定血清中的铜离子。可通过 EDTA 屏蔽其他金属。Cu(II):pH 5,l(max)=585nm,e=48,000 Co(III):pH 5,l(max)=655nm,e=113,000
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Analytica Chimica Acta, 135, 333-333 (1982)
Mikrochimica Acta, 139-139 (1983)
Clinical Chemistry, 33, 1565-1565 (1987)