Merck
85325
Sigma-Aldrich
三氟甲烷磺酸银
purum, ≥98.0% (Ag)
别名:
Ag(OTf), 三氟甲基磺酸银, 三氟甲磺酸 银盐, 三氟甲磺酸银
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3SO3Ag
CAS号:
分子量:
256.94
Beilstein:
3598402
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
purum
品質等級
化驗
≥98.0% (Ag)
形狀
crystals
反應適用性
core: silver
reagent type: catalyst
SMILES 字串
[Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.Ag/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
一般說明
已制备了单烯、二烯、三烯、单炔和二炔的三氟甲磺酸银p-络合物。它与2-氟-和3-氟-4-烷氧基噻唑反应,生成介晶复合物。 一氯化碘/ AgOTf构成了O糖苷合成的有效启动子系统。
應用
三氟甲磺酸银(AgOTf)可以在几种醇的糖基化过程中用作试剂。AgOTf与p-硝基苯磺酰氯的结合可以用作糖基化的活化剂。
可用于合成以下物质:
  • 含胱氨酸肽
  • 3-氨基烷基化吲哚
  • 苯并 [ b ] 氧杂萘和 2 H -色烯类
  • 多取代亚氨基咪唑嗪
其他說明
用于通过三氟甲磺酸盐对卤化物进行取代的试剂。;用于糖基卤化物糖基化的试剂;用于受保护硫醇脱保护的试剂
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Silver Triflate Catalyzed Cyclopropyl Carbinol Rearrangement for Benzo [b] oxepine and 2H-Chromene Synthesis.
Chan PWH, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2015(20), 4447-4456 (2015)
Silver triflate catalyzed synthesis of 3-aminoalkylated indoles and evaluation of their antibacterial activities.
Rao VK, et al.
Organic and Medicinal Chemistry Letters, 1(1), 1-7 (2011)
Mesomorphic complexes of silver trifluoromethanesulfonate and silver dodecylsulfate with 2-and 3-fluoro-4-alkoxy-4'-stilbazoles.
Bruce DW and Hudson SA.
Journal of Materials Chemistry, 4(3), 479-486 (1994)
Disulfide bond formation in S-acetamidomethyl cysteine-containing peptides by the combination of silver trifluoromethanesulfonate and dimethylsulfoxide/aqueous HCl.
Tamamura H, et al.
Tetrahedron Letters, 34(31), 4931-4934 (1993)
H. Tamamura et al.
Tetrahedron Letters, 34, 4931-4931 (1993)