Merck
83374
Sigma-Aldrich
硫氰酸汞(II)
purum p.a., ≥95.5% (complexometric)
别名:
二(硫氰酸)汞, 异硫氰酸汞, 硫氰化汞, 硫氰酸汞, 硫氰酸,汞(II)盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Hg(SCN)2
CAS号:
分子量:
316.75
Beilstein:
3561344
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
purum p.a.
品質等級
化驗
≥95.5% (complexometric)
形狀
solid
反應適用性
core: mercury
reagent type: catalyst
mp
165 °C (dec.) (lit.)
密度
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES 字串
N#CS[Hg]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Hg/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
GBZANUMDJPCQHY-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于将HSCN添加到炔烃中的催化剂。
硫氰酸汞(II)已用于比色法测定氯离子。
它可以用作反应物,用于合成:
  • 通过分支法与4,4′-联吡啶配体的各种衍生物的聚合汞(II)配位络合物。
  • 硫氰酸锰汞(MMTC)是一种有机金属光学单晶。
  • 具有抗菌和抗真菌活性的异三核铜(II)-汞(II)-铜(II)络合物。
免責聲明
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
248.0 °F - closed cup
閃點(°C)
120 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
(4, 4′-Bipyridine) mercury (II) Coordination Polymers, Syntheses, and Structures.
Morsali A and Zhu LG
Helvetica Chimica Acta, 89(1), 81-93 (2006)
Synthesis, crystal structure and biological activity of two new heterotrinuclear thiocyanato bridged Cu (II)-Hg (II)-Cu (II) complexes.
Y?ld?r?m, LT, et al.
Polyhedron, 26(15), 4187-4194 (2007)
Barluenga, J.; Martinez-Gallo, J. M. et al.
J. Chem. Res. Synop., 274-274 (1986)
Surface modification of chromatography adsorbents by low temperature low pressure plasma.
Arpanaei A, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(44), 6905-6916 (2010)
Mercury (II) coordination polymers generated from 1, 4-bis (2 or 3 or 4-pyridyl)-2, 3-diaza-1, 3-butadiene ligands.
Mahmoudi G, et al.
CrystEngComm, 9(8), 704-714 (2007)