Merck
81409
Supelco
聚苯乙烯
analytical standard, for GPC, 70,000
别名:
PS
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
for GPC
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~64000
Mp ~67500
Mw ~65000
技術
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.02
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚苯乙烯是一种合成型热塑性塑料,因其低成本、刚性和良好的可加工性等特性而具有广泛的应用。它也可以用作实现良好固定的良好支持材料,这是确定测定的分析性能的关键因子。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Analytical Uses of Immobilized Biological Compounds for Detection, Medical and Industrial Uses (1988)
Weathering of Polymers (1983)
Davis.A and Sims D et al.
Weathering of Polymers (1983)