主要文件
79807
Supelco
聚苯乙烯微粒
analytical standard, size: 25 μm
别名:
聚苯乙烯橡胶微珠
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
形狀
aqueous suspension
particles
交聯
2 % cross-linked
濃度
10% (solids)
粒徑
25 μm std dev <0.4 μm, coeff var <2%
密度
1.05 g/cm3
應用
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Polystyrene based microparticles (size: 25 μm) are a particle size standard, ideal to characterize particle size distribution (PSD) of particle system.
應用
Used to calibrate, qualify and monitor the performance of particle size analyzers, surface scanning instruments and particle counters.
特點和優勢
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 mL pack size as a neat sample
分析報告
对每一批产品都使用 Coulter Multisizer 颗粒分析仪测定精确的产品粒度和标准偏差,精确度达 0.01μm。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)