蒸汽密度
3 (vs air)
蒸汽壓力
67.5 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
自燃溫度
874 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包含
~0.0015% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
expl. lim.
14.5 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.402 (lit.)
n20/D 1.403
bp
80 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
密度
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
environmental
petroleum
形式
neat
SMILES 字串
COC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
InChI 密鑰
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
推薦產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
27.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-2.8 °C - closed cup