Merck
72610
Sigma-Aldrich
3′-硝基苯乙酮
purum, ≥98.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4COCH3
CAS号:
分子量:
165.15
Beilstein:
743002
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
purum
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
crystals
bp
202 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
77-80 °C
官能基
ketone
nitro
SMILES 字串
CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
376.9 °F - closed cup
閃點(°C)
191.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)