等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽密度
5.9 (vs air)
化驗
≥97%
形狀
powder
品質
for the determination and separation of heavy metals
mp
95-98.5 °C (lit.)
正離子痕跡
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CCN(CC)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI 密鑰
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二乙基二硫代氨基甲酸钠三水合物是一种螯合剂,通常用于调动人体组织和实验动物中的有毒金属。它是一种白色或无色固体,易于溶解并逐渐分解。
應用
在一项概述了如何在1周内合成和纯化氢键替代物(HBS)α-螺旋的研究中,二乙基二硫代氨基甲酸钠三水合物被用于合成N-烯丙基肽。
用于与 Fe2+ 结合以检测脑、肾脏、肝脏和其他组织中的 NO 的自旋捕截剂。
用于与 Fe2+ 结合以检测脑、肾脏、肝脏和其他组织中的 NO 的自旋捕截剂。已报道可同时直接测量 NO* 和 pO2。一种铜螯合剂,已被用于通过电子自旋共振法定量生物材料中的铜,并作为过氧化物歧化酶、抗坏血酸氧化酶和其他酶的抑制剂。
生化/生理作用
抑制巨噬细胞一氧化氮合成酶的诱导。
其他說明
用于将痕量金属萃取到有机溶剂中后进行 AAS 分析的试剂;用于沉淀痕量金属进行 X 射线荧光分析
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Inhibition of induction of benzpyrene hydroxylase by nickel carbonyl.
Sunderman, F. William.
Cancer Research, 27.5, 950-955 (1967)
K.L. Cheng et al.
Handbook of Organic Analytical Reagents (1982)
S. Bruggerhoff et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 311, 252-252 (1982)
W. Klemm et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 364, 429-429 (1999)
Paul A. Bouis
Reagent Chemicals: Specifications and Procedures, 609-609 (2006)