Merck
70289
Supelco
2-萘磺酸钠
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (HPLC)
别名:
2-萘磺酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H7NaO3S
CAS号:
分子量:
230.22
Beilstein:
3659024
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
描述
anionic
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
品質
LiChropur
技術
ion pair chromatography: suitable
&lambda ;
10 % in H2O (hot)
紫外吸收
λ: 380 nm Amax: 0.1
λ: 390 nm Amax: 0.05
λ: 400 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for filter test
SMILES 字串
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O3S.Na/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Sodium 2-naphthalenesulfonate may be used as an analytical reagent for iodine speciation analysis in urine using ion-pair reversed phase liquid chromatography coupled to inductively coupled plasma mass spectrometry (RP-LC-ICP-MS).
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Speciation analysis of urine iodine by ion-pair reversed-phase liquid chromatography and inductively coupled plasma mass spectrometry
Han C, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 6(14), 5369-5375 (2014)