化驗
≥97.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
顏色
faint beige to beige
white to yellow
應用
vitamins, nutraceuticals, and natural products
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H44O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h12,14,16,30H,9-11,13,15,17-19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+/t29-/m1/s1
InChI 密鑰
RZFHLOLGZPDCHJ-XZXLULOTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
α-生育三烯酚是必需微量营养素维生素E的脂溶性异构体之一,可通过发挥有效的自由基清除作用而在脂蛋白和多不饱和脂肪酸中展现出有效的抗氧化性能。
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Comprehensive analysis of vitamin E constituents in human plasma by liquid chromatography- mass spectrometry
Nagy K, et al.
Analytical Chemistry, 79(18), 7087-7096 (2007)