Merck
63965
Supelco
(-)-β-榄香烯
analytical standard
别名:
β-榄香烯, (1 S ,2 S ,4 R )-1-乙烯基-1-甲基-2,4-双(1-甲基乙烯基)环己烷, (1 S ,2 S ,4 R )-(-)-2,4-二异丙烯基-1-甲基-1-乙烯基环己烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H24
CAS号:
分子量:
204.35
Beilstein:
2207781
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@]1(C=C)CC[C@@H](C(C)=C)C[C@H]1C(C)=C
InChI
1S/C15H24/c1-7-15(6)9-8-13(11(2)3)10-14(15)12(4)5/h7,13-14H,1-2,4,8-10H2,3,5-6H3/t13-,14+,15-/m1/s1
InChI 密鑰
OPFTUNCRGUEPRZ-QLFBSQMISA-N
應用
参考产品的检验报告,了解更多关于合适仪器技术的信息。联系技术服务部寻求进一步支持。
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
208.4 °F
閃點(°C)
98 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Huatang Wang et al.
Environmental entomology, 48(1), 245-252 (2018-12-20)
For insects, odorant-binding proteins (OBPs) play an essential role in binding and transporting semiochemicals through the sensillum lymph to olfactory receptor neurons within the antennal sensilla. In the present study, the full-length cDNA encoding a general odorant-binding protein 1 (DcitOBP1