主要文件
63195
Supelco
Maize powder MZ 0, IRMM certified reference material No. 411
BioChemika, for the detection of GMO maize (Bt-176) with PCR
别名:
Corn flour MZ 0, IRMM certified reference material, GMO maize powder MZ 0 (0% Bt-176)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
產品線
BioChemika
品質
for the detection of GMO maize (Bt-176) with PCR
成份
genetically modified Bt-176 maize, 0%
應用
microbiology
pharmaceutical (small molecule)
格式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)