Merck
62559
Supelco
锂离子载体 II
Selectophore, function tested
别名:
ETH 1644, N,N,N′,N′-四异丁基-顺式-环己烷-1,2-二甲酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H46N2O2
CAS号:
分子量:
394.63
Beilstein:
6428727
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
產品線
Selectophore
品質等級
品質
function tested
SMILES 字串
CC(C)CN(CC(C)C)C(=O)[C@H]1CCCC[C@H]1C(=O)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C24H46N2O2/c1-17(2)13-25(14-18(3)4)23(27)21-11-9-10-12-22(21)24(28)26(15-19(5)6)16-20(7)8/h17-22H,9-16H2,1-8H3/t21-,22+
InChI 密鑰
GPFAWYFTCKIPRA-SZPZYZBQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
请访问我们的 传感器应用页面 以了解更多信息。
其他說明
用于俚离子选择性溶剂聚合膜的中性离子载体;
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
A.F. Zhukow et al.
Analytica Chimica Acta, 131, 177-177 (1981)
A Zeevi et al.
The Journal of membrane biology, 86(1), 61-67 (1985-01-01)
The neutral noncyclic, lithium-selective ionophore ETH1644, which is structurally different from previously available ionophores of this type, is a selective carrier of Li+ in lipid bilayer membranes of various lipid composition. The ionophore forms a 2:1 carrier/cation complex, and the
Erne, D., et al.
Helvetica Chimica Acta, 65, 538-538 (1982)