Merck
61828
Supelco
10-十一烯-1-醇
analytical standard
别名:
11-Hydroxy-1-undecene, NSC 66157, 十一烯醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CH(CH2)9OH
CAS号:
分子量:
170.29
Beilstein:
1753225
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤0.5% water
折射率
n20/D 1.448-1.453
n20/D 1.45 (lit.)
bp
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
245-248 °C (lit.)
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
InChI 密鑰
GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
257.0 °F - closed cup
閃點(°C)
125 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)