蒸汽密度
4.66 (vs air)
蒸汽壓力
34 mmHg ( 131 °C)
化驗
≥97.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤0.1% aniline
≤5.0% water
折射率
n20/D 1.639-1.645
n20/D 1.642 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
密度
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
c1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
InChI 密鑰
IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
苯并噻唑是一种天然存在的双环类杂芳族化合物,具有多种药理活性,包括抗癌、抗微生物、抗惊厥、抗病毒、抗结核、抗疟疾、抗蠕虫、止痛、抗炎、抗糖尿病和杀真菌作用。它也是茶叶和蔓越莓的香气成分。
應用
苯并噻唑可用作分析标准品,用于通过各种色谱技术测定服装纺织品样品、环境水样品和葡萄/葡萄酒中的分析物。
其他說明
离子迁移率:121.0 Å2 [M+H]+ 的 TWCCSN2 值
碰撞截面(CCS)测量由Waters公司完成,使用的是SYNAPT XS质谱仪。
有关离子迁移率如何测量离子的 CCS 的描述和概述,请访问 ims.waters.com
关于SYNAPT XS质谱仪的更多信息可以在IMS微网站和产品网页上找到。
TWCCS的测量值预计在该参考值的2%以内。
P/N 61427 是Waters Extractables & Leachables UNIFI 科学图书馆的一部分,可从 Waters Marketplace 下载。
碰撞截面(CCS)测量由Waters公司完成,使用的是SYNAPT XS质谱仪。
有关离子迁移率如何测量离子的 CCS 的描述和概述,请访问 ims.waters.com
关于SYNAPT XS质谱仪的更多信息可以在IMS微网站和产品网页上找到。
TWCCS的测量值预计在该参考值的2%以内。
P/N 61427 是Waters Extractables & Leachables UNIFI 科学图书馆的一部分,可从 Waters Marketplace 下载。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
224.6 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
107 °C - Pensky-Martens closed cup
Bioactive thiazole and benzothiazole derivatives
Rouf A and Tanyeli C
European Journal of Medicinal Chemistry, 97, 911-927 (2015)
Determination of benzothiazole in grapes and wines
Karagiannis S, et al.
ONEO one, 34(2), 69-73 (2000)
Attilio Naccarato et al.
Journal of chromatography. A, 1338, 164-173 (2014-03-19)
This work proposes a new approach for the simultaneous determination of benzothiazoles, benzotriazoles and benzosulfonamides in different environmental matrices and human urine, using solid-phase microextraction coupled with gas-chromatography-triple quadrupole mass spectrometry (SPME-GC-QqQMS). The analytes object of this investigation have been