Merck
57552
Supelco
2-糠酸
analytical standard
别名:
呋喃-2-羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4O3
CAS号:
分子量:
112.08
Beilstein:
110149
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
97.0-103.0% (T)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
230-232 °C (lit.)
mp
128-132 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
OC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H,6,7)
InChI 密鑰
SMNDYUVBFMFKNZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
282.7 °F - closed cup
閃點(°C)
139.3 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Yongming Sang et al.
Journal of virology, 88(19), 11395-11410 (2014-07-25)
Monocytic cells, including macrophages and dendritic cells, exist in different activation states that are critical to the regulation of antimicrobial immunity. Many pandemic viruses are monocytotropic, including porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV), which directly infects subsets of monocytic