主要文件
55758
Supelco
膝沟藻毒素-1和膝沟藻毒素-4 溶液
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
别名:
GTX 1&4, GTX-1 - GTX-4 mixture
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17N7O9S
分子量:
411.35
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
形式
multi-component solution
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
分析報告
20 μg/g (total) in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)