Merck
53184
Supelco
2-甲基丁酸己酯
analytical standard
别名:
Hexyl 2-methylbutyrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH(CH3)CO2(CH2)5CH3
CAS号:
分子量:
186.29
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.3% water
折射率
n20/D 1.416-1.420
n20/D 1.419 (lit.)
bp
217-219 °C (lit.)
密度
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
CCCCCCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C11H22O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI 密鑰
YUECNVSODFDKOQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
183.2 °F - closed cup
閃點(°C)
84 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)