化驗
≥95.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
veterinary
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC(NC(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=N)=N.Cl
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H/i1D3,2D3;
InChI 密鑰
OETHQSJEHLVLGH-TXHXQZCNSA-N
相关类别
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
分析報告
鉴别(LC-MS):鉴别符合
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1