主要文件
50987
Supelco
Mesamoll®
Selectophore
别名:
烷基苯磺酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
NACRES:
NB.61
等級
for ion-selective electrodes
品質等級
產品線
Selectophore
形狀
liquid
雜質
≤0.1% water
顏色
APHA: ≤350
折射率
n20/D 1.500
黏度
110-140 mPa.s
皂化值
≤200
一般說明
Mesamoll是一种烷基磺酸盐增塑剂。由于它具有耐碱性,被广泛用于建筑业的膜和密封剂中。
请访问我们的 传感器应用门户网站,了解更多信息。
應用
与许多聚合物都具有良好的相容性,如聚氨酯 (PU)、聚氯乙烯 (PVC)、天然橡胶 (NR)、苯乙烯-丁二烯橡胶 (SBR)、苯乙烯-丁二烯橡胶与丁二烯橡胶的混合物 (SBR/BR)、异丁烯-异戊二烯橡胶 (IIR)、丙烯腈-丁二烯橡胶 (NBR) 和氯丁二烯橡胶 (CR)。
物理性質
具有良好的导电性。
法律資訊
Mesamoll is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
410.0 - 464.0 °F - open cup
閃點(°C)
210 - 240 °C - open cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Plastics Additives: A Rapra Market Report. Geoffrey Pritchard
Science, 208-208 (2005)
Plasticizers for liquid polymeric membranes of ion-selective chemical sensors
Eugster, R., et al.
Analytica Chimica Acta, 289(1), 1-13 (1994)
Plastics Additives
Science, 208-208 (2005)
O Dinten et al.
Analytical chemistry, 63(6), 596-603 (1991-03-15)
On the basis of previously reported correlations between the lipophilicity of membrane components, their partition coefficient between the membrane and the sample, and the lifetime of corresponding neutral-carrier-based sensors, the lipophilicities of ionophores and plasticizers in analytically relevant ion-selective electrodes