Merck
50636
Supelco
二氯百草枯-(环--d8) 水合物
PESTANAL®, analytical standard
别名:
1,1′-二甲基-4,4′-联吡啶-2,2′,3,3′,5,5′,6,6′-d8二氯化物, 二氯百草枯-d8, 甲基紫精-d8二氯化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12D8H6Cl2N2 · xH2O
分子量:
265.21 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
77101502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
agriculture
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[N+](C([2H])=C1[2H])=C([2H])C([2H])=C1C2=C([2H])C([2H])=[N+](C)C([2H])=C2[2H].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;/h3-10H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D;;
InChI 密鑰
FIKAKWIAUPDISJ-FUIWBTGGSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
二氯百草枯-d8可用作通过液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)测定马铃薯,谷物和豆类中二氯百草枯-d8的标准品。
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Development and independent laboratory validation of a simple method for the determination of paraquat and diquat in potato, cereals and pulses.
Kolberg DIS, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 104(8), 2465-2474 (2012)