Key Documents
49739
Supelco
谷胱甘肽(还原型),固定在琼脂糖 CL-4B 上
suitable for affinity chromatography, powder (lyophilized)
别名:
Reduced Glutathione Agarose Beads
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12190000
NACRES:
NA.21
形狀
powder (lyophilized)
品質等級
包含
50% lactose as stabilizer
濃度
~10 mM ligand: reduced glutathione (packed gel)
技術
affinity chromatography: suitable
膨潤
~70 mg swells to 1 mL gel
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
使用之前必须用水或缓冲液将凝胶清洗到过滤器上以去除乳糖稳定剂;通过硫将还原型谷胱甘肽附到环氧活化的 4% 交联珠状琼脂糖(C10 间隔臂)上。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)