主要文件
49376-U
Sigma-Aldrich
ProClin 150
ProClin preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 50 mL
别名:
1.5% 5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮和2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.21
品質等級
描述
biocide for IVD use
形狀
liquid
儲存期限
2 yr
包含
23 to 25% Mg salts
成份
CMIT/MIT, 1.5%
包裝
pkg of 50 mL
參數
operating temperature at <45 °C
基質
Water
工作pH值範圍
2.5-8.5
pH值範圍
1.7-3.7
bp
100 °C
mp
-21 °C
溶解度
water: soluble
密度
1.20 g/cm3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
ProClin防腐剂能够迅速穿透细胞膜,抑制对细胞呼吸至关重要的特定酶,因此一接触微生物有机体就会立即抑制细胞活性。ProClin的多个特定毒性位点可以防止微生物产生高水平的耐药性,使ProClin即使在IVD组份长期存储期间也保持高效。
法律資訊
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
免責聲明
本品不可用作全球生物杀灭剂法规监管的生物杀灭剂,法规包括但不限于:美国EPA联邦杀虫剂、杀菌剂和灭鼠剂法案,欧盟生物杀灭剂法规,加拿大有害生物管理局,土耳其生物杀灭剂法规,韩国生活化学产品以及生物杀灭剂相关安全管理法(K-BPR)等。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)