產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
藥物控制
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
溶解度
H2O: soluble
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI 密鑰
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
基因資訊
human ... AR(367)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges