產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)(=O)CC
InChI
1S/C7H17O4PS3/c1-4-10-12(13,11-5-2)14-7-15(8,9)6-3/h4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
YVPSNUIHHFTTRL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3