Merck
45729
Supelco
灭虫威砜
PESTANAL®, analytical standard
别名:
甲硫威砜
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15NO4S
CAS号:
分子量:
257.31
Beilstein:
2291460
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CNC(=O)Oc1cc(C)c(c(C)c1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C11H15NO4S/c1-7-5-9(16-11(13)12-3)6-8(2)10(7)17(4,14)15/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
RJBJMKAMQIOAML-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)