产品名称
AmberChrom™ 50WX4, Na+-form, 200-400 mesh
形狀
beads
交聯
4 % cross-linked
技術
LPLC: suitable
損耗
~70% loss on drying, 110 °C
基質
styrene-divinylbenzene
基質活性組
sulfonic acid functional group
粒徑
200-400 mesh
容量
1.0 meq/mL
分離技術
cation exchange
SMILES 字串
[Na+].[C-H2]Cc3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H11.C10H10.C8H8.Na/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3,5-8H,1-2,4H2;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;/q-1;;;+1
InChI 密鑰
NEQWAZPDMBONCG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 环境监测:AmberChrom™ 50WX4可用于环境监测,对水和土壤样品中的重金属和其他污染物进行检测和定量。其高吸附能力和选择性使其成为捕获痕量污染物的理想选择,可确保环境评估准确可靠。最近有研究利用这种树脂去除水溶液中的镉,证明其在环境修复方面是有效的(Spies and Wewers, Arabian Journal of Chemistry, 2020)。
- 药物分析:在药物研究中,AmberChrom™ 50WX4可用于活性药物成分(API)和杂质的纯化和分析。它能够选择性吸附和解吸目标化合物,使其成为确保药品纯度和质量的宝贵工具。树脂的稳定性和与各种溶剂的相容性增强了其在高效液相色谱(HPLC)和其他色谱技术中的应用。
- 材料科学:AmberChrom™ 50WX4可用于新型材料的合成和表征,包括纳米材料和聚合物复合材料。它具有吸附性,可使材料功能化,并提高其在各种应用中的性能。研究表明,它在制备具有改进的机械和化学性能的复合材料方面发挥了作用,有助于材料科学和工程领域的进步。
- 金属回收和再循环:该树脂可用于工业废物流中贵重金属的回收和再循环。它对特定金属离子的高选择性可实现高效分离和回收,减少工业过程对环境的影响,促进可持续实践。研究强调了它在复杂基质中铜和锌等金属的回收方面的应用,展示了其在工业应用中的潜力。
- 分析化学:AmberChrom™ 50WX4是固相萃取(SPE)和离子交换色谱等各种分析技术的重要组成部分。它用于对复杂样品中的分析物进行预浓缩和纯化,从而提高分析方法的灵敏度和准确性。树脂的多功能性使其适用于从痕量金属分析到有机化合物分离的广泛应用。
法律資訊
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3