产品名称
Dowex 21K,
形狀
beads
品質等級
交聯
<10 % cross-linked
濕度
50-58%
技術
LPLC: suitable
基質
styrene-divinylbenzene (gel)
基質活性組
trimethylamine
粒徑
525-625 μm
容量
1.2 meq/mL by wetted bed volume
分離技術
anion exchange
SMILES 字串
[Cl-].[N+](C)(C)(C)c3ccc(cc3)C=C.c2(ccc(cc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C11H16N.C10H10.C8H8.ClH/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h5-9H,1H2,2-4H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1H/q+1;;;/p-1
InChI 密鑰
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
一般說明
矿物级物质,不符合美国食品药品管理局食品添加剂法规 21 CFR 173.25。若要获取更多关于 Dowex 21K XLT 树脂的信息请联系 techservice@sial.com。
其他說明
该离子交换树脂未经特殊处理或清洁。建议进行适当的初步洗脱和清洗处理。
法律資訊
Ambersep is a registered trademark of DuPont de Nemours, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3