Merck
43311
Sigma-Aldrich
乙酰乙酸甲基丙烯酸乙二醇酯
Arxada quality, ≥95.0% (GC), contains BHT as stabilizer
别名:
2-甲基丙烯酸乙酰乙酸氧乙酯, 3-氧代丁酸-2-[2-甲基-2-丙烯酰基)氧]乙基酯, Lonzamon AAMEA PQ
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH2CO2CH2CH2O2CC(CH3)=CH2
CAS号:
分子量:
214.22
Beilstein:
2099809
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
品質
Arxada quality
包含
BHT as stabilizer
製造商/商標名
Arxada AG
雜質
≤0.10% water
≤2.5% 2-hydroxyethyl methacrylate (GC)
折射率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
100 °C/0.8 mmHg (lit.)
酸價
3.0‑8.0 KOH/g
密度
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)CC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H14O5/c1-7(2)10(13)15-5-4-14-9(12)6-8(3)11/h1,4-6H2,2-3H3
InChI 密鑰
IBDVWXAVKPRHCU-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
231.8 °F - closed cup
閃點(°C)
111 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)