化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
crystals
反應適用性
reagent type: oxidant
雜質
≤0.01% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
密度
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.025%
正離子痕跡
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.005%
NH4+: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.005%
SMILES 字串
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI 密鑰
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 芳香族化合物硝化催化剂
- 高度分散的 MoOx/CNTs(碳纳米管)作为 Pt 催化剂的载体
- 还原磷钼酸盐混合价 Keggin 型簇
- 基于 Keggin 聚阴离子砌块的多金属氧酸盐 (POM) 复合材料
- 发光 Langmuir-Blodgett 薄膜
- 锚定威尔金森催化剂
特點和優勢
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges