Merck
40952
Millipore
Nickels and Leesment ChromoSelect Selective Supplement
suitable for microbiology
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171614
NACRES:
NB.21
無菌
sterile
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
environmental
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Lactococcus spp.
Leuconostoc spp.
應用
An antibiotic supplement used for the selective isolation of citrate-fermenting lactic acid bacteria.
成分
Composition:
(per vial, sufficient for 500 ml)
Vancomycin 100 mg
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)