主要文件
39643
Millipore
Burkholderia cepacia Selective Supplement
suitable for microbiology
别名:
BCSA
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171614
NACRES:
NA.74
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
品質等級
應用
microbiology
儲存溫度
2-8°C
相关类别
應用
Selective supplement for the isolation of Burkholderia cepacia in industrial samples
成分
Composition (g/vial):
Polymixin B Sulphate 300,000 IU
Gentamicin 5.00 mg
Vancomycin 1.25 mg
準備報告
Directions:
Reconstitute the vial with 6 ml of steril distilled water in aseptic conditions and add it to 500 ml of sterilized BCSA Agar base cooled to room temperature.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)