Merck
395132
Sigma-Aldrich
高碘酸 溶液
1 g/dL in deionized water
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
形狀
solution
品質等級
儲存期限
expiry date on label
反應適用性
reagent type: oxidant
IVD
for in vitro diagnostic use
濃度
1 g/dL in deionized water
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChI 密鑰
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
For use in procedure no. 395 for Periodic Acid-Schiff (PAS) and Silver Stain Procedure No. HT100.
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)