Merck
390410
Sigma-Aldrich
3,3′-碘化二乙硫代花青
Dye content ~97 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H19IN2S2
CAS号:
分子量:
466.40
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
化驗
≥96.5% (HPLC)
品質等級
形狀
powder or crystals
成份
Dye content, ~97%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
424 nm
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[I-].CCN1\C(Sc2ccccc12)=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C19H19N2S2.HI/c1-3-20-14-9-5-7-11-16(14)22-18(20)13-19-21(4-2)15-10-6-8-12-17(15)23-19;/h5-13H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
XWUVSDMFUQTKQC-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
3,3′'-二乙基硫菁碘化物(DTTHCl)是一种荧光团。
應用
3,3'′-二乙基硫菁碘化物已被用于研究细菌(两种革兰氏阴性菌和两种革兰氏阳性菌)中荧光染色的动力学。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)