Merck
38464
Supelco
分散黄 9
analytical standard
别名:
N-(2,4-二硝基苯基)-1,4-苯亚二胺, N-(2,4-二硝基苯基)对苯二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(O2N)2C6H3NHC6H4NH2
CAS号:
分子量:
274.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥96.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
187-190 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
Nc1ccc(Nc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H10N4O4/c13-8-1-3-9(4-2-8)14-11-6-5-10(15(17)18)7-12(11)16(19)20/h1-7,14H,13H2
InChI 密鑰
JMDHCJDATBJFJS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Davide Tamburro et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(47), 19178-19188 (2011-10-18)
Many low-abundance biomarkers for early detection of cancer and other diseases are invisible to mass spectrometry because they exist in body fluids in very low concentrations, are masked by high-abundance proteins such as albumin and immunoglobulins, and are very labile.