主要文件
37072
Supelco
甲醛检测试剂盒 Quantofix®
10-200 mg/L (HCHO)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41113319
描述
semi-quantitative
特定分析物
formaldehyde
測量範圍
10-200 mg/L (HCHO)
應用
environmental
food and beverages
general analytical
檢測方法
colorimetric
一般說明
产品:
试剂盒包括试剂和测试棒,可进行 100 次测试。
存储:
避免将测试棒暴露在阳光下或潮湿处。将试剂盒存放在 +30°C 以下的干燥处。
梯度:
0 −;10 −;20 −;40 −;60 −;100 −;200 mg/L HCHO
法律資訊
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1