Merck
35995
Supelco
丁香酚
PESTANAL®, analytical standard
别名:
2-甲氧基-4-(2-丙烯基)苯酚, 4-烯丙基-2-甲氧基苯酚, 4-烯丙基愈创木酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(H2C=CHCH2)C6H3-2-(OCH3)OH
CAS号:
分子量:
164.20
Beilstein:
1366759
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
化驗
99.6% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
mp
−12-−10 °C (lit.)
密度
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
COc1cc(CC=C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
InChI 密鑰
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... UGT1A4(54657)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
丁香酚是一种酚类化合物,也是丁香油的主要成分,可应用于抗幽门螺杆菌和抗菌剂。它也能够发挥杀真菌剂作用,完全抑制某种酿酒酵母的生长。
丁香酚是从植物中提取的天然香料,包括肉豆蔻果仁肉桂皮、缬草根等。它可用作酶转化生成香草醛的反应底物。含丁香花的香烟可释放丁香酚,该成分据报道具有镇痛作用,因为其可通过麻痹口腔和喉咙中的疼痛受体而缓解肺部疼痛。
應用
丁香酚可用作分析参考标准品,用于定量以下样品中的分析物:
  • 生物转化液 - 反相高效液相色谱—紫外检测法 (RP-HPLC-UV)。
  • 主流烟气 - 气相色谱/质谱 (GC/MS)。
  • 植物提取物 - 高效薄层色谱(HPTLC)和气相色谱质谱偶联 (GC-MS) 法。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica cinnamomum
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
255.2 °F - closed cup
閃點(°C)
124 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Surface alteration of Saccharomyces cerevisiae induced by thymol and eugenol
Bennis.S, et al.
Letters in Applied Microbiology, 38, 454-458 (2004)
Antimicrobial activities of Eugenol and Cinnamaldehyde against the human gastric pathogen Helicobacter pylori
Ali MS, et al.
Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, 4, 20-20 (2005)
Determination of vanillin, eugenol and isoeugenol by RP-HPLC.
Li-H-Y, et al.
Chromatographia, 60(11-12), 709-713 (2004)
I U Fischer et al.
Journal of chromatography, 525(2), 369-377 (1990-02-23)
The high-performance liquid chromatographic assay described permitted a simple, rapid, sensitive, selective and precise quantitative determination of eugenol in body fluids (serum, urine and bile) without derivatization. Amounts in the range 0.02-100 micrograms of eugenol per millilitre of body fluid
Hyang Nam et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 55, 106-112 (2013-01-15)
The oxidative damage of lipid, protein and DNA is known to be involved in chronic inflammation as well as metastasis. It has been highlighted for searching natural compounds without toxicity to prevent development of these diseases. Thus, it was investigated