產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存條件
under inert gas (argon)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCSC(C)CC1CC(O)=C(C(=O)C1)\C(CC)=N\OC\C=C\Cl
InChI
1S/C17H26ClNO3S/c1-4-14(19-22-8-6-7-18)17-15(20)10-13(11-16(17)21)9-12(3)23-5-2/h6-7,12-13,20H,4-5,8-11H2,1-3H3/b7-6+,19-14+
InChI 密鑰
SILSDTWXNBZOGF-KUZBFYBWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
烯草酮是一种环己二酮除草剂,它抑制乙酰辅酶A羧化酶的活性。广泛用于防治阔叶作物、蔬菜、藤本植物和树木的一年生和多年生禾本科杂草。
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
安全危害
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Diversity of acetyl-coenzyme A carboxylase mutations in resistant Lolium populations: evaluation using clethodim
Plant Physiology, 145, 547-558 (2007)
Study of clethodim degradation and by-product formation in chlorinated water by HPLC
Chromatographia, 62 (2005)
The effect of ractopamine 34198hydrochloride (Paylean?) on lean carcass yields and pork quality characteristics of heavy pigs fed normal and amino acid fortified diets
Meat Science, 81, 533-539 (2009)