濃度
10 μg/mL in methanol
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)C(=C)N(C)C(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C49H75N13O12/c1-26(24-27(2)37(74-8)25-32-14-10-9-11-15-32)18-19-33-28(3)40(64)60-36(46(70)71)20-21-38(63)62(7)31(6)43(67)56-30(5)42(66)59-35(17-13-23-55-49(52)53)45(69)61-39(47(72)73)29(4)41(65)58-34(44(68)57-33)16-12-22-54-48(50)51/h9-11,14-15,18-19,24,27-30,33-37,39H,6,12-13,16-17,20-23,25H2,1-5,7-8H3,(H,56,67)(H,57,68)(H,58,65)(H,59,66)(H,60,64)(H,61,69)(H,70,71)(H,72,73)(H4,50,51,54)(H4,52,53,55)/b19-18+,26-24+/t27-,28-,29-,30+,33-,34-,35-,36+,37-,39+/m0/s1
InChI 密鑰
JIGDOBKZMULDHS-UUHBQKJESA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves