Merck
335495
Sigma-Aldrich
三(4-硝基苯基)胺
technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(O2NC6H4)3N
CAS号:
分子量:
380.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
等級
technical grade
品質等級
化驗
~97% (HPLC)
形狀
powder
mp
>300 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H12N4O6/c23-20(24)16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(10-4-14)21(25)26)15-5-11-18(12-6-15)22(27)28/h1-12H
InChI 密鑰
LSNJBIDKQIRWRQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)