32422
头孢噻呋 盐酸盐
VETRANAL®, analytical standard
别名:
(6R,7R)-7-{[(2Z)-2-(2-氨基-4-噻唑基)-2-(甲氧亚氨基)乙酰基]氨基}-3-{[(2-呋喃甲酰基)硫代]甲基}-8-氧-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-羧酸 盐酸盐, 3-[(2-呋喃羰基)硫代]甲基]-7-[2-(2-氨基-4-噻唑基)-2-(甲氧基亚氨基乙酰胺基)-3-头孢烯-4-羧酸 盐酸盐
About This Item
推荐产品
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
Cl.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC(=O)c3ccco3)=C(N2C1=O)C(O)=O)c4csc(N)n4
InChI
1S/C19H17N5O7S3.ClH/c1-30-23-11(9-7-34-19(20)21-9)14(25)22-12-15(26)24-13(17(27)28)8(5-32-16(12)24)6-33-18(29)10-3-2-4-31-10;/h2-4,7,12,16H,5-6H2,1H3,(H2,20,21)(H,22,25)(H,27,28);1H/b23-11-;/t12-,16-;/m1./s1
InChI 密鑰
KEQFDTJEEQKVLM-JUODUXDSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
推薦產品
水污染物質分類(WGK)
WGK 3