Merck
32189
Supelco
Ipronidazole-OH-(N-methyl-d3)
VETRANAL®, analytical standard
别名:
2-[1-(Methyl-d3)-5-nitro-1H-imidazol-2-yl]propan-2-ol, Hydroxy-ipronidazole-d3, IPZOH-d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7D3H8N3O3
分子量:
188.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
veterinary
形式
neat
SMILES 字串
CC(C)(O)C1=NC=C([N+]([O-])=O)N1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H11N3O3/c1-7(2,11)6-8-4-5(9(6)3)10(12)13/h4,11H,1-3H3/i3D3
InChI 密鑰
DTHPMNDYKOSVFR-HPRDVNIFSA-N
相关类别
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)