Merck
32143
Supelco
Salbutamol-(tert-butyl-d9) acetate
VETRANAL®, analytical standard
别名:
Salbutamol-(tert-butyl-d9) acetate salt, (±)-2-(tert-Butyl-d9-amino)-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol acetate salt, Albuterol-(tert-butyl-d9) acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13D9H12NO3 · C2H4O2
分子量:
308.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
veterinary
形式
neat
SMILES 字串
CC(O)=O.OCC1=CC(C(O)CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=CC=C1O
InChI
1S/C13H21NO3.C2H4O2/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-2(3)4/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)/i1D3,2D3,3D3;
InChI 密鑰
FNSZTAIRFCUOBB-KYRNGWDOSA-N
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)