Merck
31654
Supelco
腈苯唑
PESTANAL®, analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H17ClN4
分子量:
336.82
Beilstein:
8333667
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
形式
neat
SMILES 字串
Clc1ccc(CCC(Cn2cncn2)(C#N)c3ccccc3)cc1
InChI
1S/C19H17ClN4/c20-18-8-6-16(7-9-18)10-11-19(12-21,13-24-15-22-14-23-24)17-4-2-1-3-5-17/h1-9,14-15H,10-11,13H2
InChI 密鑰
RQDJADAKIFFEKQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
腈苯唑是一种三唑类杀菌剂,用于防治小麦和大麦的叶斑病、黄锈病和褐锈病、白粉病和网斑病。腈苯唑的作用方式包括抑制甾醇(真菌细胞膜的一种成分)的生物合成。
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
腈苯唑可用作测定分析物的参考标准品:
  • 采用手性液相色谱与串联质谱联用法在土壤和水样中的应用。
  • 超临界流体色谱-串联质谱(SFC-MS/MS)法在水果、蔬菜和谷物中的应用。
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Simultaneous enantioselective determination of fenbuconazole and its main metabolites in soil and water by chiral liquid chromatography/tandem mass spectrometry.
Li Y, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(38), 6667-6674 (2011)
Supercritical fluid chromatography--tandem mass spectrometry-assisted methodology for rapid enantiomeric analysis of fenbuconazole and its chiral metabolites in fruits, vegetables, cereals, and soil.
Tao Y, et al.
Food Chemistry, 241(3) (2018)
Determination of genotoxic effects of chlorfenvinphos and fenbuconazole in Allium cepa root cells by mitotic activity, chromosome aberration, DNA content, and comet assay.
Turko?lu, S
Pesticide Biochemistry and Physiology, 103(3), 224-230 (2012)