Merck
31197
Supelco
α-氯丹 溶液
10 μg/mL in cyclohexane, PESTANAL®, analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H6Cl8
CAS号:
分子量:
409.78
Beilstein:
7079209
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
10 μg/mL in cyclohexane
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[C@H]1C[C@H]2[C@@H]([C@H]1Cl)[C@@]3(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@]2(Cl)C3(Cl)Cl
InChI
1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2/t2-,3-,4-,5-,8-,9+/m0/s1
InChI 密鑰
BIWJNBZANLAXMG-KMMBHOGFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-0.4 °F
閃點(°C)
-18 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
, analytical standard; Endosulfan sulfate; Endrin aldehyde; Endrin ketone; Heptachlor; γ-BHC, certified reference material, 1000 μg/mL in methanol; Decachlorobiphenyl; Methoxychlor
Chromatograms
suitable for GC