主要文件
28634-U
Hamilton® 1710N 注射器
1710N Slim Line, volume 100 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
blunt tip stainless steel (point style 3)
針尺寸
22s ga
描述
gastight
特點
point style blunt tip
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 203077
針長
51 mm (2 in.)
容積
100 μL
相容性
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)