About This Item
线性分子式:
C6H5CH=CHC6H4CH2OH
CAS号:
分子量:
210.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
推荐产品
形狀
powder or crystals
品質等級
mp
155-160 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OCc1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c16-12-15-10-8-14(9-11-15)7-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-11,16H,12H2/b7-6+
InChI 密鑰
ARFYUEZWYRMBSO-VOTSOKGWSA-N
基因資訊
human ... ESR1(2099)
rat ... Esr1(24890)
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3