主要文件
234079
Sigma-Aldrich
Erythrosin yellowish blend
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
NA.47
形狀
powder or crystals
品質等級
成份
Eosin Y, 10%
Erythrosin B, 90%
溶解度
H2O: 10 mg/mL, clear, red
λmax
525 nm
Amax
≥0.12 at 303-309 nm
≥0.25 at 255-261 nm
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)