产品名称
AmberChrom™ 1X8 50-100 MESH (CL-)阴离子,
描述
cross-linkage 8%
品質等級
形狀
beads
交聯
8 % cross-linked
參數
66 °C OH- form max. temp.
濕度
43-48%
技術
LPLC: suitable
基質
styrene-divinylbenzene (gel)
基質活性組
quaternary ammonium
粒徑
50-100 mesh
工作pH值
0-14
容量
1.2 meq/mL by wetted bed volume
分離技術
anion exchange
SMILES 字串
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
InChI 密鑰
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 使用Dowex柱,从 D[2-3H]葡萄糖中分离3H2O
- 使用Dowex柱,在测定中确定泛酸激酶
- 通过Dowex色谱从 myo-[3H]肌醇中分离肌醇磷酸酯(IP)。
特點和優勢
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
相关内容
Low pressure liquid chromatography (LPLC) is a chromatographic technique that operates at low pressures to drive the mobile phase onto the column containing a stationary phase by the action of a pump.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.